Läs mer
Amoxapin, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30462144
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462144 1 ml
1 options
Produktkod. 30462144 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMAMX1900FB1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Amoxapin, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Analyt- eller komponentnamn Amoxapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H16 Cl N3 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC-namn 8-klor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4] bensooxazepin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 313.78
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313,0982 g/mol