Läs mer
Amoxapin, Lipomed
Produktkod. 30462042
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30462042 50 mg
1 options
Produktkod. 30462042 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMAMX1900FB50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Amoxapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Analyt- eller komponentnamn Amoxapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H16 Cl N3 O
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC-namn 8-klor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4] bensooxazepin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 313.78
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 313,0982 g/mol