Läs mer
Amoxapin, LoGiCal
Produktkod. 30462217
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462217 10 mg
1 options
Produktkod. 30462217 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1773.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Analyt- eller komponentnamn Amoxapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H16 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC-namn 8-kloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]bensooxazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 313.78
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 313,0982 g/mol