Läs mer
Amoxapin, Mikromol™
Produktkod. 17944316
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17944316 250 mg
1 options
Produktkod. 17944316 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1773.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Amoxapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Analyt- eller komponentnamn Amoxapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H16 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
LEDER Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC-namn 8-kloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]bensooxazepin
Molekylvikt (g/mol) 313.78
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 313,0982 g/mol