Läs mer
Amoxapin, TRC
Produktkod. 30135790
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135790 100 mg
30138413 10 g
17993605 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634230100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14028-44-5
Molekylformel C17 H16 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 313.78
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
IUPAC-namn 8-kloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]bensooxazepin
LEDER Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxapine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Formel vikt 313.0982