Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amoxicillin |
| Typ | Amoxicillin |
| Smältpunkt | 330,0 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Vatten | 10 till 15% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 365.4 |
| Procent renhet | 96% |
Säkerhet och hantering
- Amoxicillin
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.