Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amoxicillin, 96%
Produktkod. 15384988 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15384988 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15384988 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455140250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 26787-78-0 | C16H19N3O5S | 365.404 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxicillin
Typ Amoxicillin
Fysisk form Solid
CAS 26787-78-0
Smältpunkt 330.0°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Molekylformel C16H19N3O5S
MDL-nummer MFCD00056860
InChI-nyckel LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 365.404
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
Formel vikt 365.4
Procent renhet 96%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4-Thia-1-azobicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,6-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-,[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S)]]-
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amoxicillin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .