Läs mer
Amoxicillin Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 17600897 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17600897 5 g
17690887 1 g
17610897 10 g
17620897 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17600897 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219014505
Kemiska identifierare
CAS 26787-78-0
Molekylformel C16H19N3O5S
Molekylvikt (g/mol) 365.404
InChI-nyckel LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
Synonym Amoxycillin, Amolin, AMPC
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxicillin
Typ Amoxicillin
Fysisk form Kristallin
Smältpunkt 194°C
Sterilitet Non-sterile
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation 10.7 μg/mL
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxifenyl)acetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
Formel vikt 365.4
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amoxicillin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin