Läs mer
Amoxicillin sodium (Amox), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amoxicillin sodium |
| Analyt- eller komponentnamn | Amoxicillin sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5S.Na/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 387.0865 |