Läs mer
Amoxicillin sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Amoxicillin (Amoxycillin) sodium is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin sodium inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amoxicillin sodium |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 34642-77-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H18N3NaO5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Amoxycillin sodium |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (258.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (25.81 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |