Läs mer
Melford Amoxicillin trihydrat
Beskrivning
Amoxicillin är ett brett spektrum, semisyntetiskt penicillinantibiotikum som är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier.
Amoxicillin är ett brett spektrum, semisyntetiskt penicillinantibiotikum som är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier. Trihydratformen av amoxicillin är ett kristallint pulver som ofta används i laboratoriemiljöer.
Amoxicillin hämmar tillväxten av bakterier genom att störa deras cellväggssyntes. Det är ett mångsidigt antibiotikum med låg toxicitet för däggdjursceller, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att upprätthålla sterila förhållanden i cellkulturer och studera bakteriell fysiologi.
Forskare använder amoxicillin för att selektivt odla bakterier eller för att behandla bakterieinfektioner i cellkulturer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amoxicillin Trihydrate |
| CAS | 61336-70-7 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C16H19N3O5S - 3H2O |