Läs mer
Melford Amoxicillin trihydrat
Produktkod. 30018032
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018032 50 g
30018030 10 g
30018031 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018032 Leverantör Melford Leverantörsnummer A4002050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Amoxicillin är ett brett spektrum, semisyntetiskt penicillinantibiotikum som är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier.
Amoxicillin är ett brett spektrum, semisyntetiskt penicillinantibiotikum som är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier. Trihydratformen av amoxicillin är ett kristallint pulver som ofta används i laboratoriemiljöer.
Amoxicillin hämmar tillväxten av bakterier genom att störa deras cellväggssyntes. Det är ett mångsidigt antibiotikum med låg toxicitet för däggdjursceller, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att upprätthålla sterila förhållanden i cellkulturer och studera bakteriell fysiologi.
Forskare använder amoxicillin för att selektivt odla bakterier eller för att behandla bakterieinfektioner i cellkulturer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amoxicillin Trihydrate
CAS 61336-70-7
Kvantitet 50 g
Molekylformel C16H19N3O5S - 3H2O