Läs mer
Amoxicillintrihydrat
Produktkod. 15433909
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433909 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15433909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61290.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1851.30 SEK
    1528.65 SEK / 25g
    Save 322.65 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Ett semisyntetiskt antibiotikum liknande penicillin | CAS: 61336-70-7 | C16H25N3O8S | 419,449 g/mol
Amoxicillin trihydrat – semisyntetiskt antibiotikum relaterat till penicillin som har antibakteriella popertiteter. Det används för behandling av olika bakteriella infektioner. Det används som läkemedelsprodukt, antibiotikum, antiinfektiva råvaror.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Amoxicillin trihydrat – semisyntetiskt antibiotikum relaterat till penicillin som har antibakteriella popertiteter. Det används för behandling av olika bakteriella infektioner. Det används som läkemedelsprodukt, antibiotikum, antiinfektiva råvaror.
Löslighet
Löslig i vatten vid 3,4 mg/ml.
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61336-70-7
Molekylformel C16H25N3O8S
Molekylvikt (g/mol) 419.449
MDL-nummer MFCD00072029
InChI-nyckel MQXQVCLAUDMCEF-FXHJIJKUSA-N
PubChem CID 124080955
IUPAC-namn (2S,5R,6S)-6-[[(2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C.O.O.O
Specifications
Kemiskt namn eller material Amoxicillin trihydrate
Typ Amoxicillintrihydrat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 7507120
Merck Index 14,577
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 3; 4 mg/ml.
Formel vikt 419,45 (365,40 vattenfri)
compliance-icons
Product Identifier
  • Amoxicillin trihydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin trihydrate
RUO– Endast forskningsanvändning