Läs mer
Amoxicillintrihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amoxicillin Trihydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1 |
| Formel vikt | 419.1362 |
| Procent renhet | >95% |