Läs mer
AMOZ-d5, TRC
Produktkod. 30338375
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30338375 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30338375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6346021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)
CAS 1017793-94-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 2H5 H10 N3 O3
Kvantitet 1 mg
Synonym 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5), 2-Oxazolidinone-4,4,5-d3, 3-amino-5-(4-morpholinylmethyl-d2)-
InChI formel InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
LEDER [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
IUPAC-namn 3-amino-4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morpholin-4-yl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 206.25
Formel vikt 206.1427