Läs mer
AMOZ-HN, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMOZ-HN |
| CAS | 1347740-46-8 |
| Molekylformel | C25 H36 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-[(E)-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]amino]-5-(4-morpholinylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-5-29-24(4)30-14-20(28)25(31-24)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-22(15,2)21(17)19(27)13-23(18,25)3/h12,17-19,21,27H,5-11,13-14H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24+,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCO[C@]1(C)OCC(=O)[C@@]2(CC[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1 |
| IUPAC-namn | (2R,4S,8'S,9'S,10'R,11'S,13'S,14'S)-2-ethoxy-11'-hydroxy-2,10',13'-trimethylspiro[1,3-dioxane-4,17'-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene]-3',5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.55 |
| Formel vikt | 432.251 |