Läs mer
AMOZ, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-morpholinomethyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2 |
| Formel vikt | 201.1113 |
| Procent renhet | >95% |