Läs mer
AMP, 0,2 M buffertlösning, pH 9,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15466129
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466129 100 ml 100ml
15476129 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63988.AE
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 124-68-5
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 9.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
Molekylformel C4H11NO
Odör Luktfritt
MDL-nummer MFCD00008051
Synonym 2-Amino-2-methyl-1-propanol
InChI-nyckel CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(N)CO
IUPAC-namn 2-amino-2-metylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 89.14