Läs mer
Melford AMP
Produktkod. 30017940
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017940 5 g
30017939 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017940 Leverantör Melford Leverantörsnummer A112405.0
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: Adenosin-5-monofosfat, fri syra
  • CAS-nummer: 18422-05-4
  • Molekylformel: C 10 H 14 N 5 O 7 P H 2 O
  • Molekylvikt: 365,24 g/mol
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Molekylformel C10H14N5O7P - H2O
CAS 18422-05-4