Läs mer
AMPA-15N (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMPA-15N |
| CAS | 56158-90-8 |
| Molekylformel | CH615NO3P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (Aminomethyl)phosphonic Acid-15N, (Amino-15N-methyl)-phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i2+1 |
| LEDER | [15NH2]CP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | (15N)azanylmethylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.03 |
| Formel vikt | 112.0056 |