Läs mer
Ampalex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampalex |
| CAS | 154235-83-3 |
| Molekylformel | C14 H15 N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Piperidinyl-6-quinoxalinylmethanone, 1-(6-Quinoxalinylcarbonyl)piperidine, BDP 12 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2 |
| LEDER | O=C(N1CCCCC1)c2ccc3nccnc3c2 |
| IUPAC-namn | piperidin-1-yl(quinoxalin-6-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.29 |
| Formel vikt | 241.1215 |