Läs mer
AMPD, 0,2M buffertlösning, pH 9,5, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 115-69-5 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 ml |
| Odör | Luktfritt |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.137 |