missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AMPD2 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18203425 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18203425 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18203425 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP133698

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

AMPD2 Polyclonal specifically detects AMPD2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen AMPD2
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.99mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:1000
Formulering 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Genaccessionsnr. Q01433
Gene Alias adenosine monophosphate deaminase 2, adenosine monophosphate deaminase 2 (isoform L), AMP deaminase 2, AMP deaminase isoform L, AMPD, EC 3.5.4.6
Gensymboler AMPD2
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human AMPD2. The exact sequence is proprietary.
Molekylvikt av antigen 101 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 271
Testspecificitet Human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity (not validated): Mouse (98%), Rat (98%), Bovine (98%).
Målarter Human, Rat
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.