missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amperozide Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amperozide Dihydrochloride |
| CAS | 1307807-06-2 |
| Molekylformel | C23H29F2N3O . 2(HCl) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-N-ethyl-1-piperazinecarboxamide Dihydrochloride, 4-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-N-ethyl-1-piperazinecarboxamide Hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29F2N3O.2ClH/c1-2-26-23(29)28-16-14-27(15-17-28)13-3-4-22(18-5-9-20(24)10-6-18)19-7-11-21(25)12-8-19;;/h5-12,22H,2-4,13-17H2,1H3,(H,26,29);2*1H |
| LEDER | FC1=CC=C(C(C2=CC=C(F)C=C2)CCCN3CCN(C(NCC)=O)CC3)C=C1.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 4-(4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl)-N-ethylpiperazine-1-carboxamide Dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.41 |
| Formel vikt | 473.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?