Läs mer
Thermo Fisher Scientific Amphipol A8-35
Kvantitet:
100 mg
Beskrivning
- En amfipatisk polymer som är idealisk för att förbättra solubilisering och stabilisering av membranproteiner samtidigt som strukturell integritet och aktivitet bibehålls
- Tvättmedelsfritt substitut för att extrahera och stabilisera membranproteiner i vattenlösningar
- Tensid med tät fördelning av hydrofoba kedjor som har hög affinitet för transmembranytor
- Möjliggör proteinsolubilisering med minimal störning av membranmiljön
- Underlättar membranproteinstruktur/veckning
- Lämplig för proteinsolubilisering och stabilisering för kryo-EM-analys av en partikel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | (C6.2H10.3O1.35N0.65Na0.35)∼72 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | Up to 20% in water |
| Formel vikt | 9 kDa |
| Fysisk form | Fast |