Läs mer
Amphiregulin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-15379
Produktkod. 18775333
  • 6165.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Amphiregulin Polyclonal specifically detects Amphiregulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Rabbit
0.1 mL
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Polyclonal
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Amphiregulin. The exact sequence is proprietary.
RUO
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only