Läs mer
Tocris Bioscience™ Amphotericin B
Produktkod. 18769596
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18769596 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18769596 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6930/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3090.00 SEK
    2921.10 SEK / 100mg
    Save 168.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Forms monovalent ion channels in lipid bilyers
Amphotericin B forms nonselective monovalent ion channels within lipid bilayers. Amphotericin B binds ergosterol in the cell membrane. Antifungal and antiprotozoal.
For more information about how Amphotericin B may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1397-89-3
Kvantitet 100 mg
Löslighet Soluble to 20 mM in DMSO
Molekylformel C47H73NO17
Formel vikt 924.09
Produkttyp Antifungal
Renhet 90%