Allmän beskrivning
•Amfotericin B är ett antibiotikum som har svampdödande aktivitet och som huvudsakligen produceras av Streptomyces nodosus
Användningsområden
•Det har svampdödande aktivitet mot svamp orsakad av protozoiska parasiter av släktet Leishmania genom att binda till en väsentlig komponent i svampens cellmembran och förändra cellmembranets permeabilitet
•Det kan undertrycka benmärgsfaderceller och inducera Actinomycin D(CR001)-känslighet i läkemedelsresistenta HELA-celler in vitro
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amphotericin B |
| Typ | Amfotericin B |
| Smältpunkt | >170,0 °C |
| Vatten | 10% max. |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: olöslig. |
| IUPAC-namn | (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S, 36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-metyloxan-2-yl]o xy}-1,3,5,6,9,11,17,37-oktahydroxi-15,16,18-trimetyl-13-oxo-14,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-heptaen syra |
| Formel vikt | 924.09 |
| Procent renhet | 85% |
Säkerhet och hantering
- Amphotericin B
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.