Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amfotericin B, 85 %
Produktkod. p-7077556 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15535156
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455490010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Amphotericin B, CAS # 1397-89-3, is an antifungal that has been used against fungus caused by protozoan parasites of Leishmania genus. | CAS: 1397-89-3 | C47H73NO17 | 924.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Amfotericin B är ett antibiotikum som har svampdödande aktivitet och som huvudsakligen produceras av Streptomyces nodosus
Användningsområden
•Det har svampdödande aktivitet mot svamp orsakad av protozoiska parasiter av släktet Leishmania genom att binda till en väsentlig komponent i svampens cellmembran och förändra cellmembranets permeabilitet
•Det kan undertrycka benmärgsfaderceller och inducera Actinomycin D(CR001)-känslighet i läkemedelsresistenta HELA-celler in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1397-89-3
Molekylformel C47H73NO17
Molekylvikt (g/mol) 924.09
MDL-nummer MFCD00877763
InChI-nyckel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
LEDER C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Smältpunkt >170.0°C
Vatten 10% max.
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC-namn (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S, 36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-metyloxan-2-yl]o xy}-1,3,5,6,9,11,17,37-oktahydroxi-15,16,18-trimetyl-13-oxo-14,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-heptaen syra
Formel vikt 924.09
Procent renhet 85%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amphotericin B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.