Läs mer
Amfotericin B, Antibiotikalösning, MP Biomedicals
Produktkod. 11420435 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420435 50 mL 50ml
11410435 20 mL 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420435 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091672348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 50ml
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Antibiotikalösning Koncentration: 250 μg/ml Effektiv mot jäst och svamp
Kemiska identifierare
CAS 1397-89-3
Molekylformel C47H73NO17
Molekylvikt (g/mol) 924.09
MDL-nummer MFCD00877763
InChI-nyckel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonym Fungizone
PubChem CID 134129663
IUPAC-namn (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S, 36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-metyloxan-2-yl]o xy}-1,3,5,6,9,11,17,37-oktahydroxi-15,16,18-trimetyl-13-oxo-14,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-heptaen syra
LEDER C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amphotericin B
Typ Amfotericin B
Fysisk form Liquid
Kvantitet 50 mL
Kvalitet Not Available