Läs mer
Amfotericin B, MP Biomedicals
Produktkod. 11420892 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420892 250 mg 250mg
17660917 100 mg -
11430892 500 mg 500mg
11440892 1 g 1g
11450892 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11420892 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219504383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 SEK
    2091.50 SEK / 250mg
    Save 108.50 SEK
    4% Av
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1397-89-3 | Formula: C47H73NO17 | Weight: 924.09 g/mol
Identificadores de productos químicos
CAS 1397-89-3 , 7732-18-5
Molekylformel C47H73NO17
Molekylvikt (g/mol) 924.09
MDL-nummer MFCD00877763
InChI-nyckel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonym Amphomoronal, Fungizone, Amphotericine B
PubChem CID 134129663
LEDER C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Amphotericin B
Typ Amfotericin B
Namnnotering från Streptomyces sp.
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-metyloxan-29,2-yl] 7,30,31,33,35,37-oktahydroxi-18,20,21-trimetyl-23-oxo-22,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
Formel vikt 924.1
Kvalitet Not Available
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amphotericin B
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.