Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amphotericin B |
| Typ | Amfotericin B |
| Namnnotering | från Streptomyces sp. |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 100 mg |
| IUPAC-namn | (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S, 36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-metyloxan-2-yl]o xy}-1,3,5,6,9,11,17,37-oktahydroxi-15,16,18-trimetyl-13-oxo-14,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-heptaen syra |
| Formel vikt | 924.1 |
| Kvalitet | Not Available |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Amphotericin B
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B