Läs mer
Melford Amfotericin B-lösning
Produktkod. 30018034
Change view
Kvantitet:
20 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018034 50 ml
30018033 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018034 Leverantör Melford Leverantörsnummer A4003550.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amfotericin B 250 ug/ml lösning används ofta i mikrobiologi och cellodlingstillämpningar.
Amfotericin B 250μ g/ml lösning används ofta i mikrobiologi och cellodlingstillämpningar. Det tillsätts till tillväxtmedier för att förhindra svampkontamination och upprätthålla aseptiska förhållanden i cellkulturer.
Svampcellmembran innehåller en sterolkomponent som kallas ergosterol, som spelar en roll för att upprätthålla membranets integritet och struktur. Amfotericin B har hög affinitet för ergosterol, och det bildar komplex med denna sterol i svampens cellmembran.
När amfotericin B är bundet till ergosterol bildar det kanaler eller porer i svampens cellmembran. Dessa kanaler leder till en ökning av membranets permeabilitet för joner, särskilt kalium, och andra molekyler. Avbrottet i svampcellmembranet äventyrar dess integritet och stör membranets normala funktioner.
Den omfattande skadan på svampens cellmembran och förlusten av cellulära komponenter resulterar i slutändan i att svampcellen dör. Den svampdödande aktiviteten hos amfotericin B är svampdödande, vilket innebär att det direkt dödar svampcellerna snarare än att hämma deras tillväxt.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amphotericin B Solution
CAS 1397-89-3
Kvantitet 50 ml
Molekylformel C47H73NO17