Läs mer
Amfotericin B, Streptomyces nodosus
Produktkod. 15454089
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454089 1 g 1g
15474089 100 mg 100mg
15464089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15454089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61491.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2492.66 SEK
    2237.65 SEK / 1g
    Save 255.01 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Amfotericin B, CAS # 1397-89-3, är ett svampdödande medel som har använts mot svamp orsakad av protozoaparasiter inom släktet Leishmania. | CAS: 1397-89-3 | C47H73NO17 | 924,09 g/mol
Amfotericin B, antifungal aktivitet har använts mot leishmaniasis orsakad av protozoiska parasiter av släktet Leishmania. Amfotericin B-trihydrat observerades orsaka suppression av benmärgsfaderceller och inducera Actinomycin D(CR001)-känslighet i läkemedelsresistenta HELA-celler in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Amfotericin B är ett antibiotikum som har svampdödande aktivitet och som huvudsakligen produceras av Streptomyces nodosus
Användningsområden
  • Det har svampdödande aktivitet mot svamp orsakad av protozoiska parasiter av släktet Leishmania genom att binda till en väsentlig komponent i svampens cellmembran och förändra cellmembranets permeabilitet
  • Det kan undertrycka benmärgsfaderceller och inducera Actinomycin D(CR001)-känslighet i läkemedelsresistenta HELA-celler in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1397-89-3
Molekylformel C47H73NO17
Molekylvikt (g/mol) 924.09
MDL-nummer MFCD00877763
InChI-nyckel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC-namn (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S, 36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-metyloxan-2-yl]o xy}-1,3,5,6,9,11,17,37-oktahydroxi-15,16,18-trimetyl-13-oxo-14,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-heptaen syra
LEDER C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amphotericin B
Typ Amfotericin B
Namnnotering Streptomyces nodosus
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Beilstein 78342
Merck Index 14,585
Löslighetsinformation Löslig i vattenbaserade buffertar vid pH 2; 0 eller 11; 0; Olöslig vid pH 6; 0-7; 0; Lösligt även i DMSO eller DMF
Formel vikt 924.1
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amphotericin B, Streptomyces nodosus
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.