Läs mer
Amphotericin B (Yellow Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10477963
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10477963 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10477963 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP928250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Amphotericin B is an antibiotic used for controlling microbial contamination in tissue culture applications
  • Amphotericin B acts by increasing fungal plasma membrane permeability which ultimately leads to fungal cell death
  • Effective in concentration ranges from 0.25 to 2.50 μg/mL
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Fysisk form Solid
CAS 1397-89-3
Smältpunkt 170°C
Tändningsrester < 0.5%
Förlust vid torkning < 5.0%
Förpackning Amber Glass
Potens > 900μg/mg
Färg Yellow
Kvantitet 250 mg
Molekylformel C47H73NO17
MDL-nummer MFCD00877763
Merck Index 15, 582
InChI-nyckel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
LEDER C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
IUPAC-namn (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
Molekylvikt (g/mol) 924.09
PubChem CID 134129663
Formel vikt 924.09
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amphotericin B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.