Läs mer
Amfotericin B (gul lösning/250 μg/ml), Fisher BioReagents
Produktkod. 10346503
Change view
Kvantitet:
20 mL
50 mL
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
20ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346503 20 mL Poly flaska 20ml
10746254 50 mL Poly flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346503 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP264520
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Amfotericin B är effektivt mot jäst och svamp. En antibiotikalösning som används inom cellbiologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1397-89-3
Molekylformel C47H73NO17
Molekylvikt (g/mol) 924.09
MDL-nummer MFCD00877763
InChI-nyckel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC-namn (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxi-6-metyloxan-29,2-yl] 7,30,31,33,35,37-oktahydroxi-18,20,21-trimetyl-23-oxo-22,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaen-38-car
LEDER C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amphotericin B
Typ Amfotericin B
Namnnotering 250 μg/ml
Fysisk form Vätska
Förpackning Poly flaska
Sterilitet Filtersteriliserat
Färg Gult
Kvantitet 20 mL
Kokpunkt 100 °C
Merck Index 15, 582
Formel vikt 924.1