Läs mer
Amphoteronolide B (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amphoteronolide B |
| CAS | 106799-07-9 |
| Molekylformel | C41H62O14 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-1,3,5,6,9,11,17,33,37-Nonahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C41H62O14/c1-26-16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-29(42)22-36-38(40(51)52)35(48)25-41(53,55-36)24-32(45)21-34(47)33(46)19-18-30(43)20-31(44)23-37(49)54-28(3)27(2)39(26)50/h4-17,26-36,38-39,42-48,50,53H,18-25H2,1-3H3,(H,51,52)/b5-4+,8-6+,9-7+,12-10+,13-11+,16-14+,17-15+/t26-,27-,28-,29-,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,38+,39+,41+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H](O)C[C@]2(O)C[C@H](O)[C@H]([C@H](C[C@@H](O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]1C)O2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1S,3R,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3,19,25,27,30,31,33,35,37-nonahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 778.92 |
| Formel vikt | 778.414 |