Läs mer
Ampicillin amino-benzeneacetaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin Amino-benzeneacetaldehyde |
| CAS | 10001-82-8 |
| Molekylformel | C24 H26 N4 O5 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2R)-(2R)-2-Phenylglycyl-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl]-2-phenylglycinamide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(2-amino-2-phenylacetamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo- (7CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[2-(2-amino-2-phenylacetamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, stereoisomer (8CI), Glycinamide, D-2-phenylglycyl-N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-D-2-phenyl-, [2S-(2α,5α,6β)]- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N4O5S/c1-24(2)18(23(32)33)28-21(31)17(22(28)34-24)27-20(30)16(14-11-7-4-8-12-14)26-19(29)15(25)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,15-18,22H,25H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,30)(H,32,33)/t15-,16-,17-,18+,22-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.55 |
| Formel vikt | 482.1624 |