Läs mer
Ampicillin, vattenfattigt, Mikromol™
Produktkod. 17980896
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17980896 500 mg
1 options
Produktkod. 17980896 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0253.16
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ampicillin, vattenfritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin
CAS 69-53-4
Analyt- eller komponentnamn Ampicillin
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C16 H19 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ampicillin, anhydrous, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, CCI 5478, BRL-1341, Sultamicillin Impurity C, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity B, Sultamicillin Tosilate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
LEDER CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 349.4
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 349,1096 g/mol