missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ampicillin-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30346663
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346663 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30346663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63430210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ampicillin phenyl-d5 (mixture of diastereomers)
CAS 1426173-65-0
Molekylformel C16 D5 H14 N3 O4 S
Kvantitet 10 mg
Synonym AY 6108-d5, Albipen-d5, Amfipen-d5, Amplital-d5, Penicline-d5
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9?,10-,11+,14-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 354.44
Formel vikt 354.141
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.