missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ampicillin-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin phenyl-d5 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1426173-65-0 |
| Molekylformel | C16 D5 H14 N3 O4 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | AY 6108-d5, Albipen-d5, Amfipen-d5, Amplital-d5, Penicline-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9?,10-,11+,14-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (2S,5R,6R)-6-[[2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.44 |
| Formel vikt | 354.141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?