Läs mer
Ampicillin, MedChemExpress
Produktkod. 16482209
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482209 1 g
1 options
Produktkod. 16482209 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0522
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin
Fysisk form Powder
CAS 69-53-4
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H19N3O4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin
Löslighetsinformation 0.1 M NaOH : 25 mg/mL (71.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 349.4
Formel vikt 349.4
Procent renhet 98.0%