Läs mer
TOKU-E™ Ampicillin ReadyMade™ Solution
Beschreibung
- CAS Number: 69-53-4
- Molecular Formula: C16H19N3O4S (ampicillin anhydrous)
- Molecular Weight: 349.40 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Semi-synthetic
- Spectrum: Ampicillin is broad-spectrum, effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria including Gram-negative non-extended spectrum β-lactamase (ESBL) bacteria including Staphylococcus and Streptococcus species and medically important enteric pathogens such as Shigella and Salmonella. Interestingly, Ampicillin has been found to be effective against certain β-lactam sensitive vancomycin-resistant Enterococcus (VRE); a glycopeptide antibiotic resistant 'superbug'. Resistance to Ampicillin is routinely used as a selectable marker to confirm successful cell transformation
- Mechanism of Action: Like all β-lactams, Ampicillin interferes with penicillin binding protein (PBP) activity, otherwise involved in the final phase of peptidoglycan synthesis. PBPs are enzymes which catalyze a pentaglycine crosslink between alanine and lysine residues. Without a pentaglycine crosslink, the integrity of the cell wall is severely compromised ultimately leading to cell lysis
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 69-53-4 |
| Certifikat och efterlevnad | Purity >98.0% |
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin |
| Färg | Opaque white to opaque yellow |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Beskrivning | Ampicillin Readymade™ Solution 100 mg/mL in DMSO, Sterile Filtered |
| Koncentration | 100 to 105 mg/mL |
| Form | Liquid |
| Produkttyp | Antibiotic |
| Sterilitet | Sterile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?