Läs mer
Ampicillin sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16492209
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492209 1 g -
16410978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492209 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0522A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin sodium
Fysisk form Powder
CAS 69-52-3
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18N3NaO4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
Löslighetsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (538.52 mM) ∣DMSO : 200 mg/mL (538.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 371.39
Formel vikt 371.38
Procent renhet 95.0%