Läs mer
Melford Ampicillin natriumsalt
Produktkod. 30018039
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018039 25 g
30018036 10 g
30018037 100 g
30018038 1 kg
30018040 5 g
30018035 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30018039 Leverantör Melford Leverantörsnummer A4004025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Ampicillin, natriumsalt är ett antibiotikum som tillhör penicillinklassen av antibiotika och är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier.
Ampicillin, natriumsalt är ett antibiotikum som tillhör penicillinklassen av antibiotika och är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier. Ampicillin är ett semisyntetiskt derivat av penicillin och är känt för sin stabilitet och effektivitet.
Inom området molekylärbiologi och genteknik används Ampicillin, natriumsalt ofta som ett selektivt medel i plasmidbaserade kloningsexperiment. Det fungerar genom att hämma syntesen av bakteriell cellvägg, vilket leder till celldöd.
Ampicillin, natriumsalt används också i mikrobiologi och cellodlingstillämpningar. Det är effektivt för att förhindra tillväxt av bakteriella föroreningar i cellkulturer, vilket säkerställer renheten hos cellinjer. Dessutom används den för isolering och underhåll av stammar med känd eller konstruerad resistens mot Ampicillin.
En fördel med Ampicillin, Sodium Salt är dess stabilitet i vattenlösningar, vilket gör det lämpligt för långtidsförvaring och enkel hantering. Det finns i pulverform och kan lätt lösas i vatten eller andra lämpliga lösningsmedel för användning i olika applikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin, Sodium Salt
CAS 69-52-3
Kvantitet 25 g
Molekylformel C16H18N3NaO4S