Specifikationer
| CAS | 69-52-3 |
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin natriumsalt |
| Färg | Vitt |
| Form | Pulver |
| Renhet eller kvalitetsklass | 94.9% |
| Kvantitet | 100 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ampicillin Sodium Salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?