Läs mer
Ampicillin, natriumsalt, 99,67 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440762 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440762 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11440762 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219419950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin, sodium salt
Typ Ampicillin Sodium Salt
Fysisk form Pulver
CAS 69-52-3
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Analysprocentintervall 0.9967
Molekylformel C16H21N3NaO4S
Synonym D[-]-a-Aminobenzylpenicillin, 6-[D(-)-a-Aminophenylacetamido]penicillanic acid
InChI-nyckel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
LEDER [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;natrium
Molekylvikt (g/mol) 374.411
PubChem CID 131673879
Formel vikt 371.4