Läs mer
Ampicillin natriumsalt (kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10193433
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193433 5 g Poly flaska 5g
10419313 25 g Poly flaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10193433 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP17605
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För selektion för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler | CAS: 69-52-3 | C16H21N3NaO4S | 374,411 g/mol
För selektion för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler
För selektion för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler. Antimikrobiellt spektrum: Gram-negativa och Gram-positiva bakterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-52-3
Molekylformel C16H21N3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 374.411
InChI-nyckel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym Ampicillin
PubChem CID 131673879
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ampicillin Sodium Salt
Typ Ampicillinnatriumsalt
Fysisk form Fast
pH 8.0 till 10.0
Smältpunkt 215 °C
Förpackning Poly flaska
Potens Inklusive mellan 845 μg/mg
Vatten 2% Max.
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 583
Formel vikt 371.39
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ampicillin Sodium Salt
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .