Läs mer
Ampicillin natriumsalt (kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivning
För selektion för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler
För selektion för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler. Antimikrobiellt spektrum: Gram-negativa och Gram-positiva bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ampicillin Sodium Salt |
| Typ | Ampicillinnatriumsalt |
| Fysisk form | Fast |
| pH | 8.0 till 10.0 |
| Smältpunkt | 215 °C |
| Förpackning | Poly flaska |
| Potens | Inklusive mellan 845 μg/mg |
| Vatten | 2% Max. |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ampicillin Sodium Salt
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .