Läs mer
Ampicillin natriumsalt (kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-24450
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10193433
Brand: Fisher BioReagents BP17605
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
För selektion för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler
För selektion för ampicillinresistens i muterade och transformerade celler. Antimikrobiellt spektrum: Gram-negativa och Gram-positiva bakterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-52-3
Molekylformel C16H21N3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 374.411
InChI-nyckel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Synonym Ampicillin
PubChem CID 131673879
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ampicillin Sodium Salt
Typ Ampicillin Sodium Salt
Fysisk form Fast
pH 8.0 to 10.0
Smältpunkt 215°C
Förpackning Poly flaska
Potens Inclusive between 845μg/mg
Vatten 2% Max.
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 583
Formel vikt 371.39
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ampicillin Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .